Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2024-1G PC2024-250MG
APOSPC2024-1GEA 1780 CZK
APOSPC2024-1G APOSPC2024-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Bod tání: 137…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068142
CAS číslo: 98534-80-6