2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2023-1G
PC2023-250MG
PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA
3540
CZK
APOSPC2023-1G
APOSPC2023-250MG
APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec:
C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O MW: 309,08 g/mol Bod varu: 120 °C/0,3mmHg Bod tání: 52…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068143 CAS číslo: 175137-19-6 UN: 3261 ADR: 8,III |