Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2021-1G PC2021-250MG
APOSPC2021-1GEA 2150 CZK
APOSPC2021-1G APOSPC2021-250MG
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₅Cl₂F₃O₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275554
CAS číslo: 175276-61-6
UN: 1759
ADR: 8,III