Tisk…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 2030 CZK
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃IN
Bod varu: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972658
CAS číslo: 105202-02-6