Tisk…
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 827 CZK
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₄FNO
MW: 113,090 g/mol
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437952
CAS číslo: 96530-75-5