Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 3150 CZK
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec: C7H3BrF3NO2
MW: 270 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036124
CAS číslo: 959245-76-2