2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201373-10G
PC201373-1G
PC201373-5G
APOSPC201373-10GEA
18950
CZK
APOSPC201373-10G
APOSPC201373-1G
APOSPC201373-5G
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Vzorec:
C₁₀H₁₁Cl₂FN₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
914348-92-8 |