Tisk…
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201371-100MG PC201371-250MG
APOSPC201371-100MGEA 4570 CZK
APOSPC201371-100MG APOSPC201371-250MG
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Vzorec: C10H10FN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 913179-36-9