Tisk…
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC201369-25G
APOSPC201369-25GEA 4200 CZK
APOSPC201369-25G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Bod varu: 183…184 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04623547
CAS číslo: 90389-84-7