Tisk…
6-Fluoro-7-azaindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 2780 CZK
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659668
CAS číslo: 898746-42-4