Tisk…
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201366-250MG PC201366-1G PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA 1990 CZK
APOSPC201366-250MG APOSPC201366-1G APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,5501 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834964
CAS číslo: 898044-50-3