3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201359-10G
PC201359-1G
PC201359-5G
APOSPC201359-10GEA
26550
CZK
APOSPC201359-10G
APOSPC201359-1G
APOSPC201359-5G
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FNS Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
887344-28-7 |