1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201358-250MG
PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA
11580
CZK
APOSPC201358-250MG
APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Vzorec:
C₈H₇ClF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07374613 CAS číslo: 886368-66-7 |