Tisk…
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 11310 CZK
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863683
CAS číslo: 884497-46-5