Tisk…
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201346-10G PC201346-1G PC201346-5G
APOSPC201346-10GEA 9790 CZK
APOSPC201346-10G APOSPC201346-1G APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,0086 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848010
CAS číslo: 882500-21-2