Tisk…
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
PC201345-25G
APOSPC201345-25GEA 3190 CZK
APOSPC201345-25G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11875867
CAS číslo: 881674-56-2