Tisk…
4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201342-10G PC201342-1G PC201342-5G
APOSPC201342-10GEA 12070 CZK
APOSPC201342-10G APOSPC201342-1G APOSPC201342-5G
4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,3-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08459284
CAS číslo: 878285-12-2