Tisk…
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201340-250MG PC201340-1G PC201340-5G
APOSPC201340-250MGEA 1210 CZK
APOSPC201340-250MG APOSPC201340-1G APOSPC201340-5G
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375077
CAS číslo: 87674-21-3