(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201335-1G
PC201335-250MG
PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA
11050
CZK
APOSPC201335-1G
APOSPC201335-250MG
APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ MW: 126,1300 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11100727 CAS číslo: 870063-62-0 |