Tisk…
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 4860 CZK
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Vzorec: C7H5FN2O
MW: 152,1300 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999137
CAS číslo: 868271-13-0