6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201329-250MG
PC201329-1G
APOSPC201329-250MGEA
751
CZK
APOSPC201329-250MG
APOSPC201329-1G
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one
Vzorec:
C₇H₅FN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16038756 CAS číslo: 862274-39-3 |