Tisk…
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 11080 CZK
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185819
CAS číslo: 860296-24-8