Tisk…
2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201318-250MG PC201318-1G
APOSPC201318-250MGEA 2030 CZK
APOSPC201318-250MG APOSPC201318-1G
2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
2,4-Difluoro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂F₂IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029861
CAS číslo: 837364-88-2