2-Fluoro-m-anisidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G
PC201312-1G
PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA
17160
CZK
APOSPC201312-10G
APOSPC201312-1G
APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Vzorec:
C₇H₈FNO MW: 141.1400 g/mol Bod varu: 231 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11042216 CAS číslo: 801282-00-8 |