Tisk…
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 2370 CZK
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,9820 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046325
CAS číslo: 785777-88-0