1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201300-250MG
PC201300-1G
PC201300-5G
APOSPC201300-250MGEA
3610
CZK
APOSPC201300-250MG
APOSPC201300-1G
APOSPC201300-5G
1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec:
C₁₃H₁₄F₃N₃ MW: 269,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09999148 CAS číslo: 742076-06-8 |