Tisk…
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G PC201296-100G PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA 2370 CZK
APOSPC201296-10G APOSPC201296-100G APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037917
CAS číslo: 73792-08-2