Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201291-10G PC201291-5G PC201291-1G
APOSPC201291-10GEA 6350 CZK
APOSPC201291-10G APOSPC201291-5G APOSPC201291-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375383
CAS číslo: 72587-18-9