Tisk…
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201288-100MG PC201288-250MG PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA 3770 CZK
APOSPC201288-100MG APOSPC201288-250MG APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261137
CAS číslo: 709046-14-0