Tisk…
6-Fluoro-1-tetralone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 2820 CZK
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031370
CAS číslo: 703-67-3