Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
PC201283-100MG PC201283-250MG PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA 2240 CZK
APOSPC201283-100MG APOSPC201283-250MG APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1000 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697797
CAS číslo: 69816-38-2