3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201274-100MG
PC201274-250MG
PC201274-1G
APOSPC201274-100MGEA
1820
CZK
APOSPC201274-100MG
APOSPC201274-250MG
APOSPC201274-1G
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Vzorec:
C5H9FO2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17677039 CAS číslo: 64241-77-6 |