Tisk…
4-Fluoro-7-azaindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 4860 CZK
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272231
CAS číslo: 640735-23-5