Tisk…
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione
PC201265-5G
APOSPC201265-5GEA 3610 CZK
APOSPC201265-5G
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol
Vzorec: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07432806
CAS číslo: 583-42-6