Tisk…
3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC201259-250MG PC201259-1G
APOSPC201259-250MGEA 870 CZK
APOSPC201259-250MG APOSPC201259-1G
3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
3,4-Difluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275283
CAS číslo: 502762-95-0