Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC201256-1G
PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA
1370
CZK
APOSPC201256-1G
APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11656063 CAS číslo: 455-69-6 |