Tisk…
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 2370 CZK
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263470
CAS číslo: 433939-88-9