Tisk…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
PC201248-10G PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA 2940 CZK
APOSPC201248-10G APOSPC201248-25G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04629633
CAS číslo: 399-30-4