Tisk…
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201247-250MG PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA 1210 CZK
APOSPC201247-250MG APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Vzorec: C₉H₉FN₂
MW: 164,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836135
CAS číslo: 398487-76-8