Tisk…
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 23010 CZK
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C5H2FN3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846243
CAS číslo: 38275-55-7