Tisk…
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 1990 CZK
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C7H3BrF3N3
MW: 266,0180 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234995
CAS číslo: 375857-65-1