Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201240-10G PC201240-5G
APOSPC201240-10GEA 8800 CZK
APOSPC201240-10G APOSPC201240-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095216
CAS číslo: 374633-32-6