Tisk…
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201239-1G PC201239-250MG
APOSPC201239-1GEA 5720 CZK
APOSPC201239-1G APOSPC201239-250MG
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 36556-59-9