Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201238-10G
PC201238-1G
PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA
13060
CZK
APOSPC201238-10G
APOSPC201238-1G
APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Vzorec:
C₉H₉F₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658469 CAS číslo: 361336-80-3 |