Tisk…
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 12500 CZK
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112503
CAS číslo: 34941-92-9