Tisk…
7-Fluoro-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 1240 CZK
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026976
CAS číslo: 341-24-2