Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC201227-1G PC201227-250MG PC201227-5G
APOSPC201227-1GEA 3380 CZK
APOSPC201227-1G APOSPC201227-250MG APOSPC201227-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375388
CAS číslo: 31224-82-5