2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201225-10G
PC201225-5G
PC201225-1G
APOSPC201225-10GEA
4960
CZK
APOSPC201225-10G
APOSPC201225-5G
APOSPC201225-1G
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃FINO₂ MW: 267 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00033987 CAS číslo: 2996-30-7 |