Tisk…
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 8630 CZK
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033181
CAS číslo: 2967-54-6