Tisk…
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201208-1G PC201208-5G
APOSPC201208-1GEA 0 CZK
APOSPC201208-1G APOSPC201208-5G
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835333
CAS číslo: 2343-25-1